Documenti fondamentali
Z742904
Kern DAB moisture analyzer, for samples up to 110 g
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinonimo/i:
Moisture analyser, moisture sensor, moisture tester
Scegli un formato
1 EA
1.250,00 €
1.250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.250,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1.250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern DAB 100-3
Descrizione generale
Moisture analyser with user-friendly graphics display and 15 memories for drying programs.
  • Backlit LCD display, digit height 14 mm
  • Drying process active
  • Active heating profile
  • Active switch-off criteria
  • Previous drying time
  • Current temperature
  • Current moisture content in %
  • Halogen quartz glass heater 400 W
  • Observation window above the sample, useful during initial setting
  • Internal memory for automatic sequence of 15 complete drying processesand 5 drying processes carried out
  • The last value measured remains on the display until it is replaced by a new measurement
  • 50 sample plates included
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)