Documenti fondamentali
Z742888
Kern 572 series precision balances
Kern 572-33, weighing capacity 1600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Scegli un formato
1 EA
735,00 €
735,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
735,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
735,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern 572-33
Capacità di pesata
1600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Diam. piattaforma
150 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Thanks to the many typical laboratory functions, such as, for example, recipe function, percentage determination, GLP record keeping, combined with the high level of precision, the KERN 572 is a reliable partner for day-to-day work in the laboratory.
The robust aluminium diecast housing maintains the stability, protects the weighing technology elements and is robust enough to cope with everyday use.
Ring-shaped draught shield standard, only for models with weighing plate size 106mm, weighing space Ø×H 157×43 mm
Hook for underfloor weighing, standard for
models with [d] = 0,001 g
Large backlit LCD display, digit height 18 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)