Documenti fondamentali
Z742529
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H3D1020
Dimens. piattaforma
8 in. × 6 in.
Descrizione generale
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)