Documenti fondamentali
Z742438
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 1 microplate
Scegli un formato
1 EA
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.73
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
holds 1 microplate
max. 4 xmicroplates
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H1000-MR-MP
Descrizione generale
The convenient MAGic Clam platform for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
designed to be used with Benchmark Scientific H1010 shaking incubators and OrbiShaker XL orbital shakers
Note legali
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)