Documenti fondamentali
Z742306
Horizontal rotisserie for RotoBot Rotating Mixers
holds 6 x 15 mL tubes, pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
74,67 €
74,67 €
Prezzo di listino78,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
74,67 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
74,67 €
Prezzo di listino78,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
holds 6 x 15 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific R4040-HZ15
Diam. tubo
16-17 mm
Descrizione generale
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. In addition, horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
Note legali
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)