Documenti fondamentali
Z742304
Tube holder for RotoBot Rotating Mixers
holds 1 x 15 mL tubes, pack of 2 ea
Scegli un formato
1 EA
22,70 €
22,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
22,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
22,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
holds 1 x 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific R4040-150
Diam. supporto portacampione
16-17 mm
Descrizione generale
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini mixers. Horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
Note legali
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)