Documenti fondamentali
Z740990
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiali
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E. × lungh.
18 mm × 150 mm
Capacità
25 mL
Diam. tubo
18 mm
Descrizione generale
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)