Documenti fondamentali
Z740740
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, flat-bottom, ST/NS 24/29
capacity 250 mL
Scegli un formato
1 EA
54,20 €
54,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
54,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
54,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
Confezionamento
pkg of 1 ea
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, flat bottomed boiling flasks with top, outer ST ground joint neck. White marking spot and capacity.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)