Documenti fondamentali
Z285145
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O hemispherical heating mantle
for flask size, 500 mL, AC/DC input 230 V AC
Scegli un formato
1 EA
440,00 €
440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
440,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V (AC)
Materiali
fabric
Caratteristiche
CE compliant
for flask size 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100AO407(CE)
Parametri
0-450 °C temp. range
Uscita
270 W
Descrizione generale
Series O mantles are the original and the most popular heating mantles.
  • Made from flexible fabrics
  • Fit easily into tight spaces
  • Maximum 450 °C internal operating temperature
  • All mantles include a 4 ft, 2-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantles cover the bottom half of single and multi-neck flasks, allowing for full view of contents.
  • 115 V models are CSA compliant
  • 230 V models are CE compliant
Note legali
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)