Documenti fondamentali
Z740648
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 25 mL, stopper joint: 0, volume 10-25 mL, accuracy: 5 mL
Scegli un formato
12 EA
86,80 €
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
86,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
Giunto
joint: stopper0
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Campo di misura del volume
10-25 mL, accuracy: 5 mL
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)