Documenti fondamentali
BR92724
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
volume 100 mL
Sinonimo/i:
Erlenmeyer flasks, Flasks
Scegli un formato
10 EA
94,00 €
94,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
94,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
94,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Giunto
joint neck22 mm
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 92724
Capacità
100 mL
Volume
100 mL
Descrizione generale
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduations is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 1773 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
Caratteristiche e vantaggi
  • Good mechanical resistance
  • Easy to clean
  • Diverse applications
Altre note
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)