Documenti fondamentali
Z740584
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 2000 mL, subdivision, 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
Scegli un formato
8 EA
243,00 €
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 EA
243,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
Confezionamento
pkg of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)