Documenti fondamentali
Z693804
LabJaws universal stirrer mounting bracket
aluminum, jaw capacity 0-20 mm
Sinonimo/i:
clamp holders, frame connectors
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiali
aluminum
Produttore/marchio commerciale
Troemner 916134
Capacità ganasce
0-20 mm
Descrizione generale
Use to mount stirrers and other devices to lab frames.
Note legali
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)