Documenti fondamentali
Z685399
Platinum combustion boat
capacity 4 mL, with handle
Scegli un formato
1 EA
1.430,00 €
1.430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.430,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
1.430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals
Lungh. × largh. × prof.
48 mm × 13 mm × 10 mm
Capacità
4 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)