Documenti fondamentali
Z685135
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
99,00 €
99,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
99,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
99,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass
Diametro sommità
100 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)