Documenti fondamentali
Z684589
Ace Rotary Evaporator Purge Adapter
joint: ST/NS 35/20, stopcock diam. 4 mm
Scegli un formato
1 EA
99,70 €
99,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
99,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
99,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
joint: ST/NS35/20
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 3953-03
Lunghezza
75 mm
Diam. rubinetto
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Glass purge adapters for use with popular brands of rotary evaporators. Top has 35/20 socket joint for joining with the trap or condenser. The bottom has a 35/20 ball joint for connecting to the receiver flask. The middle or purge tube has either a 4 mm PTFE stopcock or a 2 mm valve to allow for purging or adding a purge gas into the flask assembly.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)