Documenti fondamentali
Z682098
Ace rotary evaporator condenser complete "C" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Scegli un formato
1 EA
1.710,00 €
1.710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.710,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1.710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 40646
Categorie correlate
Descrizione generale
The "C" condenser assembly consists of the main glass outer trap body with a 35/20 inner spherical joint bottom connection that attaches to the receiver flasks.
Features standard top and side flange that connects directly to the Büchi® rotary evaporator. The assembly also includes the glass cold trap inner body, PTFE sealing ring with Viton® O-rings, PTFE lid and hose barbs with GL threaded caps.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)