Documenti fondamentali
Z682853
Ace receiving flask,
capacity 500 mL, joint: ST/NS 35/20, plastic-coated glass
Scegli un formato
1 EA
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
105,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
plastic-coated glass
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS35/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 3996-08
Capacità
500 mL
Descrizione generale
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)