Documenti fondamentali
Z681245
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 50 mL
Scegli un formato
1 EA
218,00 €
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
218,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
240 V
Materiali
fiberglass
Caratteristiche
CE compliant
fits flask 50 mL
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
0-482 °C temp. range
Descrizione generale
BriskHeat table top heating mantles are self-supporting and can be placed directly onto a bench. They provide uniform heat distribution for round-bottom flasks.
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
  • Self-supporting - can be used directly on bench
  • Temperatures up to 900°F (482°C)
  • Molded to fit round-bottom flasks
  • Stackable for easy storage
  • 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Note legali
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)