Z680672
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 10,000 mL
Sinonimo/i:
1178427
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass bottle
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (GLS80)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 1178427
Capacità
10,000 mL
Colore
clear glass
Descrizione generale
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)