Documenti fondamentali
Z678759
FORTUNA® Polyfix® bottle top dispenser with PTFE coated piston
dispensing volume 10-50 mL
Scegli un formato
1 EA
260,00 €
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
260,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf 101.071-48
dispensing volume measuring range
10-50 mL
Volume
10-50 mL
Raccordi
GL 40
GL 45
Categorie correlate
Descrizione generale
For dispensing of weak acids and alkaline solutions
Features:
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with PP-protection against breakage
  • Coated PTFE-piston
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • FIX adapter made of PP
  • Valve block made of PP, no metal springs in the valve - no corrosion
Supplied as FORTUNA Polyfix dispenser, 2 PP adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
Note legali
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)