BR43078
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Sinonimo/i:
Automatic pipettes
Scegli un formato
97,90 €
Scegli un formato
About This Item
97,90 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
Produttore/marchio commerciale
BRAND 43078
Volume
50 mL
Colore
green markings
Raccordi
(29/32)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)