Documenti fondamentali
Z676713
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 100E, Hinged rack
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
5 X 960 EA
718,00 €
718,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 960 EA
718,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
718,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 100E
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2065E-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
100 μL
Volume
100 μL
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)