Documenti fondamentali
Z676543
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10 REACH, Reload insert
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
5 X 960 EA
624,15 €
624,15 €
Prezzo di listino657,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 960 EA
624,15 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
624,15 €
Prezzo di listino657,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier
Reload insert
Tip design ART 10 REACH
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2140-05-RI
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
10
Volume
10 μL
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)