Documenti fondamentali
Z655031
Carbolite® tube furnace work tube
IAP, I.D. × O.D. × L 25 mm × 32 mm × 600 mm
Scegli un formato
1 EA
173,00 €
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
173,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
Diam. int. × diam. est. × lungh.
25 mm × 32 mm × 600 mm
Descrizione generale
  • IAP (impervious aluminous porcelain)
  • Open both ends
Note legali
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)