Documenti fondamentali
Z653330
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 500mL
Sinonimo/i:
JC75F
Scegli un formato
Z653330-1EA
46,10 €
46,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Z653330-1EA
46,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
46,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Etichetta
D
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit JC75F
Disponibilità
available only in EU
Diam. int. flangia
75 mm
Descrizione generale
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)