Documenti fondamentali
Z646016
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-19A, AC/DC input 230 V AC, volume 19 L, temp. range 20-60 °C, Plexiglas® bath
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Per informazioni sul prodotto Z646016, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
Plexiglas® bath
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ED-19A
Julabo 9116319
Campo di misura della temperatura
20-60 °C
Parametri
20-60 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
Capacità di riscaldamento
2 kw
Apertura vasca larg. × lung. × prof.
36 cm × 30 cm × 15 cm
Capacità
19 L
Volume
19 L
19000 mL
Peso
8.5 kg
Descrizione generale
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
  • Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
  • PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
  • Adjustable high temp cut off and dry running protection
  • Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
  • A = Plexiglass
  • M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)