Z645583
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size S
Sinonimo/i:
Powder-Free Latex Gloves, disposable glove
Scegli un formato
22,80 €
Scegli un formato
About This Item
22,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
natural gloves
natural natural rubber
Misura
S
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
disposable
latex free: no
powder-free
Confezionamento
pack of 100 ea (boxes of 100)
Produttore/marchio commerciale
Microflex CFG-900-S
Lungh. × spessore
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Descrizione generale
ComfortGrip gloves are a perfect match of quality and price. ComfortGrip is the glove your customers have been searching for.
Thickness:
- Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.15 mm (5.9 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)