Documenti fondamentali
Z645184
IKA® A 11.1 spare beater
A 11.1 spare beater, 1/cs
Scegli un formato
1 EA
120,83 €
120,83 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 6%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
120,83 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
120,83 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 6%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2904600
Compatibilità
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 6)
Descrizione generale
Stainless steel replacement bat for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 6.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)