Documenti fondamentali
Z623016
Sterlitech silver metal membrane filter discs 3. μm pore size
pore size 3.0 μm, diam. 13 mm
Scegli un formato
100 EA
743,00 €
743,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
743,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
743,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Sterlitech silver metal membranes, pore size 3.0 μm, diam. 13 mm
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100
Produttore/marchio commerciale
Steriltech 45326
Diametro
13 mm
Dimensione pori
3.0 μm
Descrizione generale
Silver metal filter membranes are pure metallic silver (99.97% pure silver) with no extractable or detectable contaminants and the benefits of Ag (bacteriostatic and conductive). Their ability to withstand extreme chemical and thermal stress makes them ideal for applications involving aggressive fluids, solvents and/or high temperatures. Silver membranes are also excellent as collection media and subsequent X-ray diffraction substrate for quantifying unknowns.
Note legali
Sterlitech is a trademark of Sterlitech Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)