Documenti fondamentali
Z618004
Binder drying oven accessories
Safety device (TWW) class 3.1
Sinonimo/i:
Binder 8012-0032
Scegli un formato
1 EA
552,00 €
552,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
552,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104512
NACRES:
NB.24
552,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Temperature Safety Device for safe and consistent temperature regulation, Class 3.1 with visual alarm. For use with Binder units ED023 and ED400.
Confezionamento
pack of 1 ea
Disponibilità
not available in USA
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)