Documenti fondamentali
Z615609
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 18 Erlenmeyer flasks 100 cc
Scegli un formato
1 EA
252,00 €
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
252,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970362
Julabo
Descrizione generale
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 18 Erlenmeyer flasks with 100 ml capacity fit on a standard tray.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)