Documenti fondamentali
Z609633
Bohlender screw caps
GL 14 thread
Scegli un formato
10 EA
30,30 €
30,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
30,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
30,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Raccordi
GL 14 thread
Descrizione generale
Made of PPS these screw caps with virgin PTFE membrane gaskets are resistant to high mechanical stresses - even at temperatures upto 250 °C. The gasket consists of PTFE membrane with a multidirectional orientated fibre pattern. Medium will only be exposed to PTFE.
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)