Documenti fondamentali
Z609447
Bohlender PTFE funnels
diam. 100 mm
Scegli un formato
1 EA
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
103,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diametro
100 mm
D.I. stelo × D.E.
6 mm × 14 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)