Documenti fondamentali
Z607002
Bohlender PTFE beaker
capacity 25 mL, white
Scegli un formato
1 EA
19,90 €
19,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
19,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
19,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
25 mL
Colore
white
Descrizione generale
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)