Documenti fondamentali
Z568562
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 24 mm × 80 mm
Scegli un formato
1 EA
55,00 €
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
55,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Descrizione
for 10mm SS shaft
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8096-72
Largh. × lungh.
24 mm × 80 mm
Descrizione generale
Holes provide greater agitation than solid blades.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)