Documenti fondamentali
Z562548
LabJaws hook lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, nickel plated (zinc)
Scegli un formato
1 EA
14,69 €
14,69 €
Prezzo di listino15,80 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
14,69 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
14,69 €
Prezzo di listino15,80 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nickel plated (zinc)
Produttore/marchio commerciale
Troemner 916128
Capacità ganasce
0-13 mm , 0-51 inches
Descrizione generale
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Note legali
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)