Documenti fondamentali
Z557439
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 50 mL flasks
Scegli un formato
1 EA
33,00 €
33,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
33,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
33,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970603
Descrizione generale
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 28 spring clips for 50 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)