Documenti fondamentali
Z556742
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 2-prong
dual adjustment, size L
Sinonimo/i:
bench clamps
Scegli un formato
1 EA
53,40 €
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
53,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Misura
L
L × diam.
127 mm × 11 mm , arm
Capacità ganasce
0-95 mm
Largh. rebbi
23 mm
Descrizione generale
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)