Documenti fondamentali
Z551600
Chemat compact hotplate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Codice UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.79
Il prodotto Z551600 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
Chemat KW-4AH-220
Chemat
Disponibilità
not available in EU
Campo di misura della temperatura
120-660 °F, resolution: 1 °C
Parametri
50-350 °C temp. range
Largh. × lungh.
6 in. × 6 in.
Descrizione generale
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)