Documenti fondamentali
Z551511
Torion screw threaded plastic plug
#14
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Descrizione
For 14 mm tubing
Confezionamento
pkg of 5 ea
Descrizione generale
#8 will fit a 5/16in. O.D. size, and #14 will fit a 1/2in. O.D. size, and 3/16in. O.D. fits a #5 Torion.
Note legali
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)