Documenti fondamentali
Z549436
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 25 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
bubblers
Scegli un formato
1 EA
55,65 €
55,65 €
Prezzo di listino79,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
55,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
55,65 €
Prezzo di listino79,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
D.E. × alt.
25 mm × 150 mm
Diam. est. ingresso
13 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)