Documenti fondamentali
Z549428
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, straight, O.D. × H 45 mm × 300 mm
Sinonimo/i:
bubblers
Scegli un formato
1 EA
81,20 €
81,20 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
81,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
81,20 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
D.E. × alt.
45 mm × 300 mm
Diam. est. ingresso
22 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)