Documenti fondamentali
Z547026
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
271,00 €
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
271,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
350 mL
Diam. disco
80 mm
Dimensione pori
10-20 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)