Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
Z545465
Molymod® Individual organic model set
Protein (beta pleated sheet)
Scegli un formato
1 SET
43,40 €
43,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
43,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
43,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
peptides units: 15
Produttore/marchio commerciale
Molymod
Descrizione generale
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
Note legali
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)