Documenti fondamentali
Z533017
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
Scegli un formato
1 EA
337,00 €
337,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
337,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
337,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
500 mL
Misura uscita
4 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)