Documenti fondamentali
Z531383
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
250,00 €
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
250,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Disponibilità
not available in EU
Alt. complessiva
200 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)