Documenti fondamentali
Z530263
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 19/22
Scegli un formato
1 EA
238,00 €
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
238,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/22
Misura rubinetto
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)