Documenti fondamentali
Z173568
Sigma-Aldrich
Aldrich® Luer lock adapter
female joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
Scegli un formato
1 EA
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
146,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
female joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
Categorie correlate
Descrizione generale
Permits fitting of standard glassware with needles for air-sensitive transfer, etc.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)