Documenti fondamentali
Z529354
Sigma-Aldrich
Shigemi 5 mm Symmetrical NMR microtube assembly
matched with CDCl3, bottom L 12 mm
Sinonimo/i:
Shigemi nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
1 EA
212,65 €
212,65 €
Prezzo di listino229,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
212,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
212,65 €
Prezzo di listino229,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass tube
Produttore/marchio commerciale
Shigemi CMS-005J
Parametri
900 MHz frequency
Lung. fondo
12 mm
Lungh. × D.E. tubo campione esterno
180.0 mm × 4.965 mm
D.E. tubo campione esterno
5 mm
Misura
180 mm
Diam. tubo
5 mm
Lungh. × D.E. inserto
190.0 mm × 4.1 mm
Descrizione generale
Shigemi NMR microtubes offer high precision quality in NMR spectroscopy. The NMR microtubes are made out of a special type of hard glass wtih excellent chemical durability, and are magnetic susceptibility matched to each of the solvents they are identified with.
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
  • Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
  • The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
  • Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
  • Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2